주요 문서
112240
Sigma-Aldrich
Cyclododecanemethanol
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H26O
CAS Number:
Molecular Weight:
198.34
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
95%
SMILES string
OCC1CCCCCCCCCCC1
InChI
1S/C13H26O/c14-12-13-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13/h13-14H,1-12H2
InChI key
JQYWAZNRRQRPNN-UHFFFAOYSA-N
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)