주요 문서
10904
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2-butanone
Wacker Chemie AG, ≥96.0% (GC)
동의어(들):
Chloro-MEK
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 KG
₩203,812
25 KG
₩1,818,779
₩203,812
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 KG
₩203,812
25 KG
₩1,818,779
About This Item
Linear Formula:
CH3CHClCOCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
106.55
Beilstein:
385637
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩203,812
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
≥96.0% (GC)
제조업체/상표
Wacker Chemie AG
refractive index
n20/D 1.421 (lit.)
bp
114-117 °C (lit.)
density
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(Cl)C(C)=O
InChI
1S/C4H7ClO/c1-3(5)4(2)6/h3H,1-2H3
InChI key
OIMRLHCSLQUXLL-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
3-Chloro-2-butanone when treated with aq. sodium thiocyanate forms 3-thiocyano-2-butanone[1].
애플리케이션
3-Chloro-2-butanone was used to study various carbonylic compounds as substrates for 4-hydroxyacetophenone monooxygenase from Pseudomonas fluorescens ACB[2].
기타 정보
prices for bulk quantities on request
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
82.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
28 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Reactions of 3-Thiocyano-2-butanone. I. The Preparation of 2-Substituted-4, 5-dimethylthiazoles.
Gregory JT and Mathes RA.
Journal of the American Chemical Society, 74(7), 1719-1720 (1952)
Nanne M Kamerbeek et al.
Applied and environmental microbiology, 69(1), 419-426 (2003-01-07)
The 4-hydroxyacetophenone monooxygenase (HAPMO) from Pseudomonas fluorescens ACB catalyzes NADPH- and oxygen-dependent Baeyer-Villiger oxidation of 4-hydroxyacetophenone to the corresponding acetate ester. Using the purified enzyme from recombinant Escherichia coli, we found that a broad range of carbonylic compounds that are