주요 문서
108529
Sigma-Aldrich
Diphenylphosphinic acid
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C6H5)2P(O)OH
CAS Number:
Molecular Weight:
218.19
Beilstein:
2804567
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
99%
mp
193-195 °C (lit.)
SMILES string
OP(=O)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11O2P/c13-15(14,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H,13,14)
InChI key
BEQVQKJCLJBTKZ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)