주요 문서
106909
Sigma-Aldrich
1-Aziridineethanol
97%
동의어(들):
1-(2-Hydroxyethyl)ethylenimine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H9NO
CAS Number:
Molecular Weight:
87.12
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
vapor density
3 (vs air)
분석
97%
autoignition temp.
635 °F
포함
1-3% dissolved sodium hydroxide as inhibitor
refractive index
n20/D 1.456 (lit.)
bp
167.9 °C (lit.)
density
1.088 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCCN1CC1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)