주요 문서
104582
Sigma-Aldrich
2-Bromo-2′,5′-dimethoxyacetophenone
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3O)2C6H3COCH2Br
CAS Number:
Molecular Weight:
259.10
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
mp
83-85 °C (lit.)
작용기
bromo
ketone
SMILES string
COc1ccc(OC)c(c1)C(=O)CBr
InChI
1S/C10H11BrO3/c1-13-7-3-4-10(14-2)8(5-7)9(12)6-11/h3-5H,6H2,1-2H3
InChI key
RGQNFYVSEWDUEI-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
2-Bromo-2′,5′-dimethoxyacetophenone can be used in composing phase change inks.
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)