주요 문서
103977
Sigma-Aldrich
2,3,4,5,6-Pentafluorotoluene
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6F5CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
182.09
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
99%
refractive index
n20/D 1.403 (lit.)
bp
117 °C (lit.)
mp
−30 °C (lit.)
density
1.439 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C7H3F5/c1-2-3(8)5(10)7(12)6(11)4(2)9/h1H3
InChI key
SXPRVMIZFRCAGC-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
2,3,4,5,6-Pentafluorotoluene is obtained by the Friedel Craft′s alkylation of pentafluorobenzene with methyl chloride[1].
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
93.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
34 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Friedel-Crafts alkylation of pentafluorobenzene.
Beckert WF and Lowe Jr JU.
The Journal of Organic Chemistry, 32(4), 1212-1215 (1967)