주요 문서
102563
Sigma-Aldrich
4-Amino-1-naphthalenesulfonic acid sodium salt hydrate
동의어(들):
1-Naphthylamine-4-sulfonic acid sodium salt, Naphthionic acid sodium salt, Sodium 4-amino-1-naphthalenesulfonate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2NC10H6SO3Na · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
245.23 (anhydrous basis)
Beilstein:
3784871
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
mp
280 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Na+].[H]O[H].Nc1ccc(c2ccccc12)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H9NO3S.Na.H2O/c11-9-5-6-10(15(12,13)14)8-4-2-1-3-7(8)9;;/h1-6H,11H2,(H,12,13,14);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
PGVZBSXAFZCRTM-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)