주요 문서
ADVH49B8212D
AChemBlock
(3S)-3-ethyl-1-methyl-piperazine;dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
201.14
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Iupac Name
(S)-3-ethyl-1-methylpiperazine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H16N2.2ClH/c1-3-7-6-9(2)5-4-8-7;;/h7-8H,3-6H2,1-2H3;2*1H/t7-;;/m0../s1
InChI key
FQJFBCDNRHDEJA-KLXURFKVSA-N
저장 온도
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
off-white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/s76596-3s-3-ethyl-1-methyl-piperazine-dihydrochloride.html
Synonym
(s)-3-ethyl-1-methylpiperazine dihydrochloride
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/s76596-3s-3-ethyl-1-methyl-piperazine-dihydrochloride.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)