주요 문서
ADVH14DBDDBF
AChemBlock
benzyl 3-methylideneazetidine-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
203.24
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Iupac Name
benzyl 3-methyleneazetidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H13NO2/c1-10-7-13(8-10)12(14)15-9-11-5-3-2-4-6-11/h2-6H,1,7-9H2
InChI key
HPAXEPGOVIEEQX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
light yellow liquid
Product Link
https://www.achemblock.com/p44805-benzyl-3-methylideneazetidine-1-carboxylate.html
Synonym
benzyl 3-methyleneazetidine-1-carboxylate
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p44805-benzyl-3-methylideneazetidine-1-carboxylate.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)