인증 표준 미생물
신뢰할 수 있는 성능 테스트
Vitroids™ 및 LENTICULE® 디스크
품질관리는 실험실 품질 보증 시스템의 필수 요소이며, 효과적인 품질관리를 위해 인증 표준 물질(CRM)이 필요합니다. Millipore의 Vitroids™ 및 LENTICULE® 디스크는 모든 배지 품질관리 검사에 적합하며 실험실에 즉시 사용 가능한 미생물 관리를 제공하기 위해 특별히 개발되었습니다.
집락형성단위(cfu) 농도는 희석 단계가 필요하지 않거나 최소 희석 단계만 필요하도록 설계되었으며, 국립균주관리위원회(NCTC®)/국립병원균관리위원회(NCPF®), 스페인균주관리위원회(Colección Española de Cultivos Tipo, CECT®)의 허가에 따라 각각 제공됩니다.
LENTICULE® 및 VITROIDS™ 디스크는 ISO 17034와 ISO/IEC 17025를 준수하는 조건 하에서 제조됩니다. 이러한 디스크에는 표준 편차와 확장된 불확도를 갖는 정의된 인증 cfu가 포함됩니다. 이 디스크에는 순수 배양균, 효모 또는 진균류가 고형물 수용성 매트릭스에 포함되어 있습니다. 미생물에 대한 인증 표준 물질은 식품, 음료, 물 및 환경 시험에 대한 일상적인 품질 관리에서, 분석법 개발 및 검증을 위해 그리고 연구 시험에 사용되는 배양물로서 활용됩니다.
섹션 개요
Vitroids™ 및 LENTICULE® 디스크는 작은 수용성 디스크로 쉽게 사용할 수 있어 접종 준비 과정을 간소화합니다. 접종 전에 직접 또는 액체 배지를 통해 이러한 CRM 디스크를 사용하는 단계별 절차를 보여주는 동영상을 시청할 수 있습니다.
- 주요 특징: CFU 인증을 받았으며, 신뢰할 수 있는 정의된 접종 횟수는 디스크당 15~150000회입니다.
- 안정성: 거의 16개월 동안 안정적이며, -20 °C에서 보관할 수 있습니다. CFU 수는 바뀌지 않지만, 미생물은 회복 시간이 필요 없으며 지체기가 없습니다.
- 시간 절약: 테스트 균주당 1시간을 절약할 수 있습니다. 디스크는 스톡 배양액을 준비할 필요가 없으므로 시간을 절약할 수 있습니다. 미생물은 회복시간이나 사전 증균 단계가 필요하지 않습니다.
- 정확성: 품질증명서(CoQ)상의 표준 편차 및 농도 범위.
- 추적성: 디스크는 CECT®, NCTC®, NCPF® 미생물 은행에서 동결 건조 상태로 획득된 추적 가능한 배양으로부터 준비됩니다. 디스크는 특성화를 위한 CRM과 비교하여 추적 가능합니다. 각 플레이트는 이미지로 저장되며 모든 문서 및 데이터 역시 저장됩니다.
미생물 표준 물질
박테리아 표준 물질
머크는 박테리아 CRM LENTICULE® 및 Vitroids™ 디스크의 순수 배양물을 광범위하게 제공하며, 배양물은 최소 1년 동안 안정적입니다. 해당 디스크는 살아있는 단계(지연 단계 또는 회복 시간 없음)의 박테리아가 공급되며, cfu의 평균 수를 특정하는 포괄적 분석 인증서 그리고 평균값에 대한 확장 불확도와 함께 제공합니다.
효모 표준 물질
머크는 실험실 요구사항에 맞춰 15~80, 80~130, 1,000~10,000 범위의 cfu 값을 가진 Vitroids™ 디스크의 효모 CRM을 제공합니다.
사상균 표준 물질
머크는 사상균과 진균류에 일반적으로 노출되는 제품의 안전성과 유효성을 보장하기 위하여 Vitroids™ 디스크 형태의 사상균 CRM을 제공합니다.
음성 대조군 표준 물질
머크는 미생물 실험 효과를 보장하는 LENTICULE® 디스크 형태의 음성 대조군 CRM을 제공합니다.
미생물 인증 표준 물질(CRM)에 대한 웨비나를 시청하여 CRM의 기술적 요구 사항과 응용분야, 혁신적인 EN ISO 17034:2016 및 ISO/IEC 17025:2017 인증을 받은 Vitroids™ 및 LENTICULE® 디스크를 살펴보세요.
bacilli
Network error: Failed to fetch
Network error: Failed to fetch
Gammaproteobacteria
Network error: Failed to fetch
Network error: Failed to fetch
Network error: Failed to fetch
Network error: Failed to fetch
기타 박테리아
Network error: Failed to fetch
관련 자료
- Brochure: Microbiology Standards
Vitroids™ and LENTICULE® discs save time and costs as it eliminates the need for preparing stock cultures. The organisms do not require recovery time or pre-enrichment steps either.
- Application Note: Vitroids™ and Lenticule® Discs for Spiking Samples
Learn how to use certified reference materials (CRMs) to perform a spiking protocol for method verification.
- White Paper: FAQs on Microbiology Standards Frequently Asked Questions About Microbiology Standards
Read the frequently asked questions about Vitroids™ and LENTICULE® CRMs from the experts.
- Flyer: Microbial Quality Control in Food According to EN ISO 11133
Our culture media is in compliance with ISO 11133 and the corresponding QC strains - available as ready-to-use Vitroids™ and LENTICULE® discs.
- Flyer: Pharmaceutical Microbiology – Microorganisms for Growth Promotion
Looking to simplify your culture media performance testing? Our Vitroids™ and LENTICULE® Discs Certified Reference Materials are tailored to streamline your growth promotion tests. They offer ready-to-use discs with practical CFU levels.
- White Paper: Vitroids™ and LENTICULE® Discs Strain Equivalency to ATCC and CMCC
All the strains for the Vitroids™ and LENTICULE® discs are sourced from the cell culture collections. You can read the whitepaper to discover the history of each strain used, including gene sequences and cross-references to ATCC, CMCC, and other cell culture collections.