Merck
トロポニン
トロポニンは、トロポミオシンとともにミオシンのアクチンへの結合を調節するタンパク質であり、サブユニットI、CおよびTからなる三量体を形成しています。Cサブユニットはカルシウムイオンと、Tサブユニットはトロポミオシンと、Iサブユニットはアクチンとそれぞれ結合します。筋収縮においては、カルシウム依存性相互作用により、トロポミオシンをアクチンフィラメントに沿った適切な場所に配置させます。トロポニンは、心筋障害の診断におけるバイオマーカーとして用いられています。
トロポニン