Merck
ホーム酵素活性アッセイ硫酸アンモニウム懸濁液として提供される酵素の使用方法
硫酸アンモニウム懸濁液として提供される酵素の使用方法
硫酸アンモニウムが反応に干渉するおそれがある場合:
  1. 酵素を冷蔵庫から取り出します。注記:硫酸アンモニウム懸濁液は冷凍しないことを強くお勧めします。
  2. キャップがしっかりと閉まっていることを確認してから、バイアル/ボトルを数回反転させて懸濁液を白濁させます。これには1分程度かかります。ボルテックスや超音波処理はしないでください。このような過酷な処理は、酵素の一部を変性させるおそれがあります。
  3. ピペットと滅菌の広口径ピペットチップを使用して、懸濁液の一部を取り出します。
  4. 清潔な微小遠心管(使用する容量が多い場合は遠心管)へ移します。
  5. 約10,000~15,000 x gで10分間遠心分離して、酵素をペレット状にします。できれば、2℃~8℃で冷蔵保存した微小遠心セットを使用してください。
  6. できるだけ透明な上清を慎重に取り出して、保持します。硫酸アンモニウム溶液をすべて取り出す必要はありません。
  7. 適量の反応バッファーを添加してペレットを溶解します。
  8. 上清とペレットから得られた溶液を分析し、タンパク質含有量および/または酵素活性を調べます。
硫酸アンモニウムが反応に干渉しない場合:
  1. 上記のステップ1~3に従います。
  2. この一部を反応バッファーに直接添加します。
硫酸アンモニウム懸濁液に対しては、ほとんどの酵素は固形になることに留意してください。硫酸アンモニウム溶液中には、ごくわずかな量の酵素しか存在しないと考えられます。
関連製品
申し訳ございませんが、想定外のエラーが発生しました。
Network error: Failed to fetch