エアーモニタリング(微生物)
エアーモニタリングは、空気中の微生物を寒天培地上に捕捉し、測定します。これは医薬品、化粧品、食品および飲料業界のメーカーの品質管理において重要な工程です。空気中の微生物が原材料および最終製品の潜在的な汚染リスクとなりうる無菌環境、クリーンルームおよび製造区域において、空気の清浄度は重要です。
注目のカテゴリー
医薬品製造向けの高度な環境モニタリングおよび無菌プロセスシミュレーションのソリューションをご確認ください。クリーンルーム、アイソレーター、RABS向けの専用ツールとメディアを使用して、GMP準拠を確保します。
エアーサンプラーによるエアーサンプリング
医薬品、食品および飲料製品の規制および基準が増加するにつれ、効率的なエアーサンプラーを用いたエアーモニタリングの必要性がますます大きくなっています。これらの業界では、製造環境の品質が最終製品の品質に直接つながります。エアーサンプラーによるエアーモニタリングでは、空気1立方メートルあたりの生菌数を測定します。これは製造工程における日常検査に含まれています。
エアーモニタリングでは微生物を寒天培地上に捕集します。その後培養し、培地上の微生物数を計測することで結果を分析します。特に重要区域において空気中の微生物汚染がみられた場合は、微生物の同定試験を行います。
落下菌法
落下菌法は、エアーサンプラーでのエアーモニタリングを補完する重要な方法です。この方法は、空中から培地の表面上に落下する汚染菌のレベルを測定するために行なわれます。落下菌法(コッホ法としても知られる)により、空気中の微生物汚染を継続的に計測できます。
検査区域で、落下菌用の寒天培地プレートの蓋を開けて規定時間静置します。空気中から微生物が培地上に落下し、生育させます。さらに微生物の生育を促進させるため、最適な条件のインキュベーター内にサンプリング後の培地を移します。規定時間培養した後、生育した菌数を計測し、さらに必要であれば同定試験により種類を特定します。
関連資料
- IsoBag®は、無菌製造用アイソレーター内における環境モニタリングのワークフローを容易にします。
- Microbial monitoring; environmental monitoring; interim storage; ICR contact plates; contact plates; TSA w. LTHThio Contact ICR+
- Discover the importance of data integrity in environmental monitoring. Learn how digital management systems can enhance compliance, safety, and efficiency in data handling.
- すべて表示 (4)
技術資料・プロトコルの検索
お問い合わせ
ご不明な点がございましたら、お問い合わせページをご覧いただくか
、テクニカルサービスまでお問い合わせください。
メール:[email protected]
電話:03-6756-8245