TeloTAGGGテロメラーゼPCR ELISAプロトコル&トラブルシューティング
プロトコル
TeloTAGGGテロメラーゼPCR ELISAを用いる場合、ハイブリダイゼーション中に振とうします。
振とうせずにインキュベーションを行う場合、シグナルが低すぎるまたは確認できないことがあります。最良の結果のためには、以下に述べたガイドラインに従います。
TeloTAGGGテロメラーゼPCR ELISAによるテロメラーゼ定量
TeloTAGGGテロメラーゼPCR ELISAは、テロメラーゼ活性の高感度の定性的検出に使用されます。絶対値は、PCR条件・基質反応時間・基質温度などさまざまな要因に応じて、実験ごとに変動する可能性があります。基準サンプルを使用し結果を標準化すると、得られたシグナルを比較することができます。
トラブルシューティング
TeloTAGGGテロメラーゼPCR ELISAは、テロメラーゼ活性の高感度の定性的検出のためにデザインされています。絶対値は、PCR、基質反応時間、基質温度などのさまざまな要因に応じて、実験ごとに異なります。さまざまな実験で得られたシグナルは、参照サンプルが両方の実験で使用され、結果が標準化されている場合にのみ比較できます。
ヒト以外の種とのTeloTAGGGテロメラーゼPCR ELISAの適合性は、テロメア反復配列に依存しています。ヒトと同じTTAGGGである場合、本キットは適切です。別の配列がある場合、プライマーに問題がある可能性があり、他のプライマーを使用する必要がある場合があります(例えば、テロメラーゼはキットのオリジナルのプライマーを認識しない場合があり、増幅・ハイブリダイゼーションが最適でないと考えられます)。TTAGGGは、動物・真菌界由来の生物で認められる最も一般的なテロメア反復です。本キットについては、ヒトテロメア反復配列が存在する場合以外、Rocheは典型的な結果のデータを示していません。
振とうせずにインキュベーションを行う場合、シグナルが低すぎるまたは確認できないことがあります。したがって、Rocheは上述および添付文書のプロトコルに従うよう強く推奨しています。
Network error: Failed to fetch
TeloTAGGGはRocheの商標です。