Merck
ホームApplications細胞培養・細胞培養解析細胞解析細胞計数・セルヘルス分析
細胞計数・セルヘルス分析
自動化されたハンドヘルドのコールターカウンターを使用して細胞数を計測している科学者
培養中の細胞の計数は、倍加時間をモニターする目的と、実験または製造プロセスの前の定量化目的のために必要となります。培養細胞については、増殖能だけでなく、生存率や細胞毒性などの細胞の健康状態も定期的にモニターする必要があります。どのアッセイを選ぶべきかは、培養中の細胞の種類、研究用途、目標とするスループットなどによって決まります。継代培養の前、またはトランスフェクション、ゲノム研究、凍結保存などの下流過程での使用前に、培養細胞を定量化または計数しておくことが重要です。    
注目のカテゴリー
哺乳類細胞株
哺乳類細胞株
私たちは、汚染物質フリーの試験済みの細胞株を提供しており、その多くはECACCとの提携により入手できたものです。これらの細胞株はタンパク質、抗体、ウイルス、ワクチンの製造に重要なツールです。
製品の購入
初代細胞培養を示すスライド
初代細胞培養
PromoCell®ヒト初代細胞やBioIVT初代血液・免疫細胞など、メルクが取り揃えている検証済みヒト初代細胞をご覧ください。
製品の購入
アルカリホスファターゼ(AP)で染色したH9ヒトES細胞
幹細胞
ES/iPS細胞用試験済み製品は、幹細胞研究に培地や分化用ツールなどの信頼できる培養ソリューションをもたらします。
製品の購入
酸入りのガラスボトルとプラスチックボトル
セルカウンター
正確な細胞計数の実現にお役立てください:ハンディータイプのコールターカウンターが正確な結果を迅速に提供します。感染リスクのある環境下では使い捨て型の血球計算盤をお選びください。
製品の購入
Cell counting using Trypan Blue dye and a hemocytometer
手動細胞計数
Neubauerグリッドを備えた血球計算盤などの細胞計数チャンバーは、手動/視覚による細胞数の計測に一般的に使用される装置です。溝状のグリッドが精密に刻まれたガラス製装置のチャンバーに少量の細胞懸濁液をロードすると、毛細管現象によって懸濁液がグリッド上に分散します。細胞は顕微鏡下で視覚化され、手動カウンターを使用して計測されます。チャンバーとグリッドシステムで事前に定義された容量は、細胞濃度の計算に使用されます。画像処理ベースのシステムを使用すると、計数プロセスを自動化できます。
自動細胞計数
多くの自動細胞計数装置は、血球計算盤で使用されているのと同じ視覚的計数用の色素と原理を使用します。コールター原理に基づく装置は、物体認識に依存する自動セルカウンターとは異なり、使いやすさと精度の高さで人気を博しています。コールターカウンターは、細胞懸濁液をセンサーに引き込み、電気抵抗の変化に基づいて細胞を検出します。これにより、小さな細胞であっても、信頼性の高い検出と高精度の計数が可能になります。ハンドヘルド(ピペットに類似)のポータブルモデルでは、細胞数を培養フードから直接計測できます。
細胞生存率アッセイ
DNA合成:細胞内の活発なDNA合成のモニターは、細胞増殖能アッセイの基本になっています。DNA複製は、抗体で検出される放射性3H-チミジンや非放射性ブロモデオキシウリジン(BrdU)などの修飾ヌクレオシドを組み込むことで測定できます。
代謝活性:代謝活性を測定する比色アッセイは、細胞増殖能、細胞生存率、細胞毒性の分析に適しています。MTT、XTT、WST-1などのテトラゾリウム塩の着色ホルマザン化合物への還元は、代謝活性のある細胞でのみ起こります。ATPの存在も代謝活性の指標です。ホタルルシフェラーゼレポーターアッセイでは、細胞分裂によって生成されたATPを使用してD-ルシフェリンを酸化し、生物発光の値を計測します。
色素排除:トリパンブルー染色は、生細胞の計数に一般的に使用されます。この計測法は、生細胞が色素を取り込まないのに対し、死細胞は色素を取り込み、顕微鏡下では青色に見えるという原理に基づいています。
蛍光検出による細胞生存率アッセイ:5(6) -カルボキシフルオレセインジアセテートN-スクシンイミジルエステル(CFSE)標識は、細胞集団で完了した細胞分裂サイクル数を測定するための一般的な選択肢です。同じく膜透過性色素であるカルセイン-AMは、それ自体は蛍光を発しませんが、生細胞内で加水分解されると強い緑色の蛍光を発します。それとは対照的に、核色素ヨウ化プロピジウム(PI)は、死細胞の損傷した膜を通過することによってのみ核に到達できます。カルセインとPI-DNAはともに490 nmの光で励起することから、単一励起光源の蛍光顕微鏡で生細胞と死細胞のモニタリングを同時に行うことができます。
文書の検索
詳細はこちら
データシート、証明書、技術文書については、文書の検索をご利用ください。