Merck
食卓塩中のヨウ素
試薬
製品番号105445 ヨウ化亜鉛デンプン溶液
製品番号100716 分析用 25% 硫酸
製品番号116754 分析用水
測定範囲
セル長10 mmおよび585 nmでヨウ素酸0.50~3.00 mg/L
ヨウ素化食卓塩には25~30 mg/kgのヨウ素酸カリウムが含まれています。ヨウ素酸カリウムは、甲状腺のヨウ素欠乏症を予防するために添加されています。成人の1日あたりのヨウ素推奨摂取量は150~200 mgです。
分析前処理
サンプルを105℃で一定重量まで乾燥させ、100 mLメスフラスコを用いて10 gを水に溶解し、分析用水を標線まで加えてください。
分析
サンプル20 mLに、ヨウ化亜鉛デンプン溶液1.0 mLと硫酸25% 0.20 mLを加えます。 10分間静置し、10 mm角型セルで、同比率の分析用水と試薬から成るブランクを対照として585 nmで測定します。
計算式
ヨウ素酸含有量(単位:mg/kg) = 分析値(単位:mg/L) x 10
表1.光度計SQ 118のプログラミングのためのパラメータ一覧
機器のメモリー内の方法をプログラミングせずに光度計SQ118 を使用して吸光値を測定するときの計算