ビール中のカルシウム
フタレイン誘導体を用いた光度測定
装置および試薬:
カタログ番号173016 Spectroquant® VIS Spectrophotometer Prove 100または
カタログ番号173017 Spectroquant® UV/VIS Spectrophotometer Prove 300または
カタログ番号173018 Spectroquant® UV/VIS Spectrophotometer Prove 600または
カタログ番号114946 角型セル(幅10 mm)および/または
カタログ番号114947 角型セル(幅20 mm)および/または
カタログ番号114944 角型セル(幅50 mm)
カタログ番号100049 Spectroquant®カルシウムテスト
カタログ番号116754 分析用水
試料調製:
600 mLビーカーに100 mLのビールを入れます。CO2を抜くため、マグネチックスターラで約1時間攪拌します。あるいは、超音波浴を使用することもできます。注意!激しく泡が出ます。
希釈ステップ:
4.00 mg/Lを超えるCaを含むサンプルは、以下の表に従い、分析用水で希釈する必要があります。
したがって、この溶液x mLを100 mLメスフラスコにピペットで入れ、分析用水で標線までメスアップします
(=希釈したビールサンプル)。
分析:
上記の試験キットを用いて、試薬ブランク(分析用水(ビールの代わり)+試薬)を対照として、Ca含有量を決定します。
方法はProve装置に事前にプログラムされていますが、それぞれのバッチで校正する必要があります。
詳細はProveのマニュアルを参照してください。
すべての測定範囲で、5~10の測定ポイントで校正を行うことをお勧めします。
校正は標準溶液を用いて定期的に確認してください。