代謝バイオマーカーのマルチプレックスアッセイによるメタボリックシンドロームの全体像の把握
メタボリックシンドロームは、糖尿病や肥満などの深刻な健康問題が複合して関わっています。マルチプレックス・イムノアッセイは、メタボリックシンドロームに関連するさまざまな病態の全体像を把握でき、研究の貴重な時間とサンプル量を節約できます。
メタボリックシンドロームとは?
メタボリックシンドロームとは、代謝とホルモンに影響を与える複合的な病態に関与する低グレードの炎症状態のことです。メタボリックシンドロームに分類される肥満、糖尿病およびその関連疾患は、緊急で解決すべき健康上の課題です。メタボリックシンドロームの主な特徴は次の通りです。
- インスリン抵抗性
- 耐糖能異常
- 高血圧
- 脂質異常
- 中心性肥満
- 神経障害
これらの症状は、アテローム性動脈硬化、冠動脈性心疾患、2型糖尿病、腎臓病、さらには早期死亡の危険因子です。メタボリックシンドロームの成人には炎症がみられますが、これが脂肪細胞による炎症性および抗炎症性因子産生の制御異常を通じて、代謝と関連していると考えられています。
メタボリックシンドロームのバイオマーカー
メタボリックシンドロームのバイオマーカーには、サイトカイン、急性期タンパク質、糖尿病、肥満関連ホルモン、内分泌バイオマーカーなどが含まれます。幅広いポートフォリオのMILLIPLEX®マルチプレックス代謝アッセイにより、内分泌バイオマーカー、ホルモン、インスリン様成長因子および結合タンパク質、マイオカイン、骨代謝バイオマーカーなどの検出が可能になり、メタボリックシンドローム研究を促進します。
メタボリックシンドロームバイオマーカーのマルチプレックスアッセイ
メタボリックシンドロームバイオマーカーをマルチプレックスアッセイすることで、メタボリックシンドロームに関連するさまざまな病態の全体像を把握することができます。下の図1のグラフに、MILLIPLEX® Human Metabolic Hormone Panel V3を用いて測定したヒト血漿/血清サンプルの一部のアナライトのデータを示します。
図1.絶食時(n=14)および絶食後(n=14)の2群の非糖尿病コントロール血清/血漿を市販で入手し、Human Metabolic Hormone Panel V3(カタログ番号HMH3-34K)のプロトコルに従って測定した。
糖尿病、代謝、および消化管ホルモン
消化管ホルモンは、消化管の運動および分泌、膵島ホルモンの分泌、食物摂取およびエネルギー消費を制御します。
研究目的での使用に限定されます。診断目的では使用しないでください。
探しているアッセイが見つからない場合は、ご要望に応じて研究に適したアッセイを開発する、カスタムアッセイサービスも提供しています。