製品
カート
0
JP
JA
製品
製品
アプリケーション
サービス
技術資料
サポート
分析化学
細胞培養・細胞解析
化学・生化学試薬
体外診断薬用原料・組織染色試薬
ろ過
環境に配慮した代替製品
マイクロバイオロジー
実験器具
材料科学
分子生物学・機能ゲノミクス
モノクローナル抗体の開発・製造
mRNA医薬品の開発・製造
医薬品・バイオ医薬品製造
タンパク質生物学
超純水・純水製造装置
分析化学
細胞培養・細胞解析
有機合成化学
体外診断薬用原料・組織染色試薬
環境検査・大麻関連試験
食品/飲料の検査・製造
ゲノミクス
材料科学・エンジニアリング
微生物検査
モノクローナル抗体の開発・製造
mRNA医薬品の開発・製造
医薬品・バイオ医薬品製造
タンパク質生物学
研究・疾患領域
超純水・純水製造装置
受託製造
バルク・カスタム製品
デジタルプラットフォーム・ソフトウェア
診断薬の開発・製造
mRNA医薬品の開発・製造
製品サービス
サポート
安全データシート(SDS)
試験成績書(COA)
原産地証明書(COO)
品質証明書(COQ)
お問い合わせ
各国の連絡先
ウェブサイト更新情報
Eコマース FAQ
品質・規制
計算ツール・アプリ
ウェビナー[英語]
ログイン
注文検索
クイックオーダー
カート
0
戻る
Tunair
™
振とうフラスコ
Products
製品区分
flasks (6)
メーカー
結合型
量(mL)
ワーキング容量(mL)
キャップ
施栓系の種類
色
容量
無菌性
スタイル
製品の絞り込み
Showing 1-6 of 6
比較する
製品番号
詳細
価格
Z710822
Tunair
™
振とうフラスコ,
flask volume 2,500 mL, clear polypropylene, full baffle
表示
価格を表示
Z710814
Tunair
™
振とうフラスコ,
flask volume 2,500 mL, polypropylene, half baffle
表示
価格を表示
Z710792
Tunair
™
振とうフラスコ,
flask volume 300 mL, wide-mouth polypropylene flask, full baffle
表示
価格を表示
Z710784
Tunair
™
振とうフラスコ,
flask volume 300 mL, polypropylene flask, half baffle
表示
価格を表示
Z710806
Tunair
™
振とうフラスコ,
flask volume 2,500 mL, polypropylene, no baffle
表示
価格を表示
Z710776
Tunair
™
振とうフラスコ,
flask volume 300 mL, polypropylene flask, no baffle
表示
価格を表示
比較する製品を最大4つまで選択
比較する
すべて削除
An unknown error has occured.
日本語 - JA
English - EN
詳細はこちら