戻る
KT5823
ニックネーム:
KT5823
実験式(ヒル表記法):
C
29
H
25
N
3
O
5
CAS番号:
126643-37-6
分子量:
495.53
Products
製品区分
bioactive small molecules (2)
ブランド
Sigma-Aldrich (2)
色
分子量
物理的形状
純度
研究分野
品質レベル
製品の絞り込み
Showing 1-2 of 2
比較する
製品番号
詳細
価格
420321
KT5823,
Highly specific, cell-permeable, reversible, and ATP-competitive inhibitor of protein kinase G (K
i
= 234 nM).
表示
価格を表示
K1388
KT5823,
≥85% (HPLC), lyophilized powder