Merck
V900840
Sigma-Aldrich
トリス-EDTAバッファー 溶液
Vetec, reagent grade, 100 ×, RNase and DNase free
別名:
TEバッファー 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41105319
PubChem Substance ID:
グレード
reagent grade
製品種目
Vetec
特徴
RNase and DNase free
濃度
100 ×
SMILES記法
NC(CO)(CO)CO.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8.C4H11NO3/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;5-4(1-6,2-7)3-8/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);6-8H,1-3,5H2
InChI Key
VLEIUWBSEKKKFX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
V900840-VAR:
V900840-100ML:
V900840-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
水 Nuclease-Free Water, for Molecular Biology
Sigma-Aldrich
W4502