Merck
V900662
Sigma-Aldrich
3,5-ピリジンジカルボン酸
Vetec, reagent grade, 98%
別名:
ジニコチン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H5NO4
CAS番号:
分子量:
167.12
Beilstein:
131640
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
グレード
reagent grade
製品種目
Vetec
アッセイ
98%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)c1cncc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H5NO4/c9-6(10)4-1-5(7(11)12)3-8-2-4/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12)
InChI Key
MPFLRYZEEAQMLQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chao-Yan Zhang et al.
Journal of chromatography. A, 1383, 18-24 (2015-01-27)
Three Ag(I)-organic frameworks, [Ag5(pydc)2(CN)]n, {[Ag4(pydc)2]CH3CN}n, and [Ag(4,4'-bpy)NO3]n, were synthesized and embedded into silica gels to form metal-organic-framework (MOF)-embedded gels for the microextraction of polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) in soils. Despite the great differences in the structures of the organic ligands
Yihui Cui et al.
The Journal of physiology, 593(13), 2833-2849 (2015-04-16)
Although learning can arise from few or even a single trial, synaptic plasticity is commonly assessed under prolonged activation. Here, we explored the existence of rapid responsiveness of synaptic plasticity at corticostriatal synapses in a major synaptic learning rule, spike-timing-dependent