コンテンツへスキップ
V900596
Acetone oxime
Vetec, reagent grade, 98%
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
(CH3)2C=NOH
CAS番号:
分子量:
73.09
EC Number:
204-820-1
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1560146
MDL number:
Assay:
98%
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
reagent grade
product line
Vetec
assay
98%
bp
135 °C (lit.)
mp
60-63 °C (lit.)
density
0.901 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine, oxime
SMILES string
C\C(C)=N/O
InChI
1S/C3H7NO/c1-3(2)4-5/h5H,1-2H3
InChI key
PXAJQJMDEXJWFB-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetone oxime
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
注意喚起語
Danger
保管分類
4.1B - Flammable solid hazardous materials
標的臓器
Blood, Central nervous system
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
引火点 (F)
No data available
引火点(°C)
No data available
適用法令
V900596-VAR: + V900596-BULK: + V900596-100G:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)