Merck
V900226
Sigma-Aldrich
四ホウ酸カリウム 四水和物
Vetec, reagent grade, 98%
別名:
二ホウ酸カリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
K2B4O7 · 4H2O
CAS番号:
分子量:
305.50
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
グレード
reagent grade
製品種目
Vetec
アッセイ
98%
形状
powder
SMILES記法
O.O.O.O.[K+].[K+].[O-]B([O-])OB1OB(OB=O)O1
InChI
1S/B4O7.2K.4H2O/c5-1-8-3-10-4(11-3)9-2(6)7;;;;;;/h;;;4*1H2/q-2;2*+1;;;;
InChI Key
FZICZLCGJZRAHS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Repr. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
V900226-500G:
V900226-BULK:
V900226-VAR:
試験成績書(COA)