Merck
V900136
乳酸 溶液
≥85% in H₂O, solution, Vetec
別名:
2-Hydroxypropionic acid, DL-Lactic acid
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
CH3CH(OH)CO2H
CAS番号:
分子量:
90.08
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5238667
Assay:
85%
Form:
viscous liquid
Grade:
reagent grade
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
乳酸 溶液, Vetec, reagent grade, 85%
grade
reagent grade
product line
Vetec
assay
85%
form
viscous liquid
SMILES string
CC(O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)
InChI key
JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
不定量の分子間エステル化反応生成物を含有。
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 乳酸 溶液
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
supp_hazards
保管分類
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
V900136-BULK: + V900136-VAR: + V900136-500G:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)