グレード
AR
蒸気圧
7.3 mmHg ( 25 °C)
製品種目
Vetec™
アッセイ
≥98%
形状
solid
pH
3.5-4.5 (20 °C, 50 g/L)
mp
110 °C (dec.) (lit.)
微量陽イオン
Fe: ≤0.003%
K: ≤0.01%
Na: ≤0.02%
SMILES記法
O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cu.H2O4S.5H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q+2;;;;;;/p-2
InChI Key
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Polydopamine-derived flower-like copper phosphate crystal microstructures with a large surface area.
- Graphene oxide-enzyme based flower-like hybrid nanocomposite materials applicable in wastewater treatment.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
V800132-BULK:
V800132-6X500G:
V800132-500G:4548173323480
V800132-VAR:
試験成績書(COA)