product name
ブロモクレゾールパープル,
製品種目
Vetec™
形状
powder
pH
5.2-6.8, yellow to purple
mp
240 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
Cc1cc(cc(Br)c1O)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(C)c(O)c(Br)c4
InChI
1S/C21H16Br2O5S/c1-11-7-13(9-16(22)19(11)24)21(14-8-12(2)20(25)17(23)10-14)15-5-3-4-6-18(15)29(26,27)28-21/h3-10,24-25H,1-2H3
InChI Key
ABIUHPWEYMSGSR-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
V800088-VAR:
V800088-BULK:
V800088-5G:4548173323060