グレード
LR
蒸気密度
4.21 (vs air)
蒸気圧
10 mmHg ( 132 °C)
製品種目
Vetec™
アッセイ
≥99%
形状
crystalline
自己発火温度
1061 °F
bp
249 °C (lit.)
mp
121-125 °C (lit.)
溶解性
water: 2.9 g/L at 25 °C
密度
1.32 g/cm3 at 20 °C
SMILES記法
OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
InChI Key
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
249.8 °F - closed cup
引火点(℃)
121 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
V800076-500G:4548173322957
V800076-VAR:
V800076-BULK:
試験成績書(COA)