Merck
V001811
Sigma-Aldrich
アリザリンイエローGG
別名:
5-(3-ニトロフェニルアゾ)サリチル酸 ナトリウム塩, アリザリンイエロー 2G, メタクロンイエロー, モルダントイエロ-1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H8N3NaO5
CAS番号:
分子量:
309.21
Beilstein:
3820455
EC Number:
MDL番号:
PubChem Substance ID:
SMILES記法
[Na+].Oc1ccc(cc1C([O-])=O)\N=N\c2cccc(c2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C13H9N3O5.Na/c17-12-5-4-9(7-11(12)13(18)19)15-14-8-2-1-3-10(6-8)16(20)21;/h1-7,17H,(H,18,19);/q;+1/p-1/b15-14+;
InChI Key
ZHFPEICFUVWJIS-WPDLWGESSA-M
WGK
WGK 3
Jan Code
V001811-25G:
V001811-BULK:
試験成績書(COA)