Merck
V000538
Sigma-Aldrich
塩基性炭酸銅(II)
basic, 52-56%
別名:
塩基性炭酸第二銅
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CuCO3 · Cu(OH)2
CAS番号:
分子量:
221.12
EC Number:
MDL番号:
PubChem Substance ID:
濃度
52-56%
SMILES記法
[Cu++].O[Cu]O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Cu.2H2O/c2-1(3)4;;;;/h(H2,2,3,4);;;2*1H2/q;2*+2;;/p-4
InChI Key
ZMMDPCMYTCRWFF-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
V000538-BULK:
V000538-VAR:
V000538-250G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)