product name
2-プロパノール, suitable for HPLC, ≥99.8%
蒸気密度
2.1 (vs air)
品質水準
蒸気圧
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
製品種目
Vetec™
アッセイ
≥99.8%
形状
liquid
自己発火温度
750 °F
expl. lim.
2.0-12.7 %, 93 °C
テクニック
HPLC: suitable
屈折率
n20/D 1.377 (lit.)
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
密度
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChI Key
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
53.6 °F - closed cup
引火点(℃)
12.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
I10011-4X2.5L:4548173329581
I10011-2.5L-BULK:
I10011-6X1L:4548173329598
I10011-1L-BULK:
I10011-1L:
I10011-BULK:
I10011-2.5L:
試験成績書(COA)