APIファミリー
teniposide
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C32H32O13S/c1-37-19-6-13(7-20(38-2)25(19)33)23-14-8-17-18(42-12-41-17)9-15(14)28(16-10-39-30(36)24(16)23)44-32-27(35)26(34)29-21(43-32)11-40-31(45-29)22-4-3-5-46-22/h3-9,16,21,23-24,26-29,31-35H,10-12H2,1-2H3/t16-,21+,23+,24-,26+,27+,28+,29+,31+,32-/m0/s1
InChI Key
NRUKOCRGYNPUPR-QBPJDGROSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
その他情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Muta. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
1643736-200MG:
試験成績書(COA)