スキップする
1576800
USP
没食子酸プロピル
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
3,4,5-トリヒドロキシ安息香酸プロピルエステル, テノックスPG
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
200 mg
カートの在庫状況を確認する
¥59,500
この商品について
化学式:
3,4,5-(HO)3C6H2CO2CH2CH2CH3
CAS番号:
分子量:
212.20
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1877976
¥59,500
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
propyl gallate
manufacturer/tradename
USP
mp
146-149 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CCCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
InChI
1S/C10H12O5/c1-2-3-15-10(14)6-4-7(11)9(13)8(12)5-6/h4-5,11-13H,2-3H2,1H3
InChI key
ZTHYODDOHIVTJV-UHFFFAOYSA-N
General description
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
Preparation Note
グリセロ-ル:PBS (9:1) にて0.1M溶液を調製します。
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
PHR11180237048710
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
-
grade
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
format
neat
format
neat
format
-
format
-
API family
propyl gallate
API family
propyl gallate
API family
-
API family
-
mp
146-149 °C (lit.)
mp
146-149 °C (lit.)
mp
146-149 °C (lit.)
mp
146-149 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 没食子酸プロピル
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
flash_point_f
368.6 °F - closed cup
flash_point_c
187 °C - closed cup
保管分類
11 - Combustible Solids
適用法令
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
1576800-200MG:4.548173398303E12
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)