スキップする
1508901
USP
ペントキシフィリン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
3,7-ジメチル-1-(5-オキソヘキシル)キサンチン, トレンタール
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
200 mg
カートの在庫状況を確認する
¥55,500
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C13H18N4O3
CAS番号:
分子量:
278.31
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
¥55,500
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
pentoxifylline
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CN1C=NC2C1C(=O)N(CCCCC(C)=O)C(=O)N2C
InChI
1S/C13H20N4O3/c1-9(18)6-4-5-7-17-12(19)10-11(14-8-15(10)2)16(3)13(17)20/h8,10-11H,4-7H2,1-3H3
InChI key
MQGNNJQTNFHNHK-UHFFFAOYSA-N
General description
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
Application
Pentoxifylline USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Pentoxifylline Compounded Oral Suspension
  • Pentoxifylline Extended-Release Tablets
Biochem/physiol Actions
ホスホジエステラ-ゼインヒビタ-です。腫瘍壊死因子α (TNF-α) の合成を阻害します。
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
P0510000PHR3218P1784
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
-
format
neat
format
neat
format
-
format
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
application(s)
-
API family
pentoxifylline
API family
pentoxifylline
API family
pentoxifylline
API family
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ペントキシフィリン
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Lact.
保管分類
11 - Combustible Solids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)