スキップする
1492200
USP
パロノセトロン 塩酸塩
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
(3aS)-2-[(3S)-キヌクリジン-3-イル]-2,3,3a,4,5,6-jヘキサヒドロ-1H-ベンゾ[de]イソキノリン-1-オン 塩酸塩, (3aS)-2-[(3S)-1-アザビシクロ[2.2.2]オクト-3-イル]-2,3,3a,4,5,6-ヘキサヒドロ-1H-ベンゾ[de]イソキノリン-1-オン塩酸塩(1:1), RS 25259-197
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
100 mg
カートの在庫状況を確認する
¥55,500
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C19H24N2O · HCl
CAS番号:
分子量:
332.87
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
¥55,500
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
palonosetron
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
O=C1N([C@H]2C3CCN(CC3)C2)C[C@]4([H])C5=C1C=CC=C5CCC4.[H]Cl
InChI
1S/C19H24N2O.ClH/c22-19-16-6-2-4-14-3-1-5-15(18(14)16)11-21(19)17-12-20-9-7-13(17)8-10-20;/h2,4,6,13,15,17H,1,3,5,7-12H2;1H/t15-,17-;/m1./s1
InChI key
OLDRWYVIKMSFFB-SSPJITILSA-N
Gene Information
human ... HTR3A(3359)
General description
この製品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。本製品のMSDS及び製品リーフレットを含むサポートに提供されている情報は全て、発行薬局方の権限の下で制作・発行されています。
さらに詳しい情報及びサポートにつきましては発行薬局方のウェブサイトをご覧ください。
Application
パロノセトロン塩酸塩USP標準品は、USP公定書に規定されたとおりの、規定された品質試験およびアッセイに使用することを意図しています。
Biochem/physiol Actions
パロノセトロンは、化学療法による悪心・嘔吐(CINV)の予防および治療に使用される、強力な選択的5-HT3受容体アンタゴニスト(Aloxi)です。
パロノセトロンは、強力な選択的5-HT3受容体アンタゴニストです。
Analysis Note
これらの製品は試験および測定目的にのみ使用できます。ヒトや動物への投与を目的としていません。またいかなる病気の診断、処置、治療にも用いることはできません。  
Other Notes
販売が制限されることがあります。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
SML1195PHR25521492211
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
-
format
-
format
neat
Gene Information
human ... HTR3A(3359)
Gene Information
human ... HTR3A(3359)
Gene Information
-
Gene Information
-
API family
palonosetron
API family
-
API family
palonosetron
API family
palonosetron
Still not finding the right product?
Explore all of our products under パロノセトロン 塩酸塩
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)