スキップする
1241608
USP
Erlotinib Hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
N-(3-Ethnylphenyl)-6,7-bis(2-methoxyethoxy)-4-quinazolinamine hydrochloride
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
150 mg
カートの在庫状況を確認する
¥90,900
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C22H23N3O4·HCl
分子量:
429.90
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
¥90,900
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
erlotinib
packaging
pkg of 150 mg
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
General description
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Application
Erlotinib Hydrochloride USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Other Notes
Sales restrictions may apply.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
124161916002011463428
USP
USP
1600201
Regorafenib
USP
USP
1463428
Nilotinib
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
packaging
pkg of 150 mg
packaging
pkg of 25 mg
packaging
-
packaging
-
API family
erlotinib
API family
erlotinib
API family
regorafenib
API family
nilotinib
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)