スキップする
1166535
USP
6,7-Dehydronorethindone acetate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
3-Oxo-19-nor-17α-pregn-4,6-dien-20-yn-17-yl acetate
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
20 mg
カートの在庫状況を確認する
¥176,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C22H26O3
CAS番号:
分子量:
338.44
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
¥176,000
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
norethindrone
packaging
pkg of 20 mg
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O([C@@]1([C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@H]4CCC(=O)C=C4C=C3)CC2)CC1)C)C#C)C(=O)C
InChI
1S/C22H26O3/c1-4-22(25-14(2)23)12-10-20-19-7-5-15-13-16(24)6-8-17(15)18(19)9-11-21(20,22)3/h1,5,7,13,17-20H,6,8-12H2,2-3H3/t17-,18+,19+,20-,21-,22-/m0/s1
InChI key
DQSVONCNGQQILU-ZCPXKWAGSA-N
General description
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Application
6,7-Dehydronorethindone acetate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
135621312009171705378
USP
USP
1200917
Dihydrodutasteride
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
packaging
pkg of 20 mg
packaging
pkg of 20 mg
packaging
pkg of 25 mg
packaging
pkg of 25 mg
API family
norethindrone
API family
norethindrone
API family
dutasteride
API family
ulipristal
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)