スキップする
1158005
USP
D-シクロセリン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
(R)-4-アミノ-3-イソオキサゾリドン, 4-アミノ-3-イソオキサゾリジノン
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
250 mg
カートの在庫状況を確認する
¥48,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C3H6N2O2
CAS番号:
分子量:
102.09
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
80798
¥48,000
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
cycloserine
manufacturer/tradename
USP
mp
147 °C (dec.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[C@@H]1CONC1=O
InChI
1S/C3H6N2O2/c4-2-1-7-5-3(2)6/h2H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m1/s1
InChI key
DYDCUQKUCUHJBH-UWTATZPHSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Cycloserine USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Cycloserine Capsules
Biochem/physiol Actions
作用機序:細胞壁生合成を阻害(D-アラニン ペプチド結合形成)。また、D-アラニンからL-アラニンへの変換を妨げます。静菌性。
NMDAグルタミン酸作動性受容体のグリシン修飾部位の半アゴニスト;グラム陽性細菌に対する抗生物質。
抵抗性機序:D-アラニン輸送の妨害
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
PHR176513675921286800
D-シクロセリン United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1158005
D-シクロセリン
フラゾリドン United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1286800
フラゾリドン
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
API family
cycloserine
API family
cycloserine
API family
linezolid
API family
furazolidone
mp
147 °C (dec.) (lit.)
mp
147 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-シクロセリン
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)