スキップする
1042850
USP
アルテスネイト
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
200 mg
カートの在庫状況を確認する
¥55,300
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C19H28O8
CAS番号:
分子量:
384.42
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
¥55,300
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
artesunate
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O1OC2(O[C@H]3O[C@@H]([C@@H]([C@H]4[C@]31[C@H]([C@@H](CC4)C)CC2)C)OC(=O)CCC(=O)O)C
InChI
1S/C19H28O8/c1-10-4-5-13-11(2)16(23-15(22)7-6-14(20)21)24-17-19(13)12(10)8-9-18(3,25-17)26-27-19/h10-13,16-17H,4-9H2,1-3H3,(H,20,21)/t10-,11-,12+,13+,16+,17-,18?,19-/m1/s1
InChI key
FIHJKUPKCHIPAT-JQXDXKTESA-N
General description
アルテスネイトは、マラリアの治療に使用されるアルテミシニンの半合成誘導体です。肝吸虫などの他の寄生虫に対しても効果があります。また、アルテスネイトは異なる腫瘍タイプのがん細胞株に対する細胞毒性作用も示します。
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Artesunate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
A37311046089PHR2573
USP
USP
1042850
アルテスネイト
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
format
neat
format
-
format
neat
format
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical small molecule
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
API family
artesunate
API family
-
API family
azithromycin
API family
artesunate
Still not finding the right product?
Explore all of our products under アルテスネイト
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Org. Perox. D
保管分類
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)