Merck
TA9H9804893B
Targetmol Chemicals Inc.
AR-M 1896 Acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
分子量:
1196.37
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
(S)-2-((S)-2-((2S,3R)-2-((S)-2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanamido)-3-hydroxybutanamido)-4-methylpentanamido)-N1-((2S,5S,11S,14S,17S)-17-carbamoyl-1-hydroxy-11-(4-hydroxybenzyl)-14-isobutyl-5,19-dimethyl-3,6,9,12,15-pentaoxo-4,7,10,13,16-pentaazaicosan-2-yl)succinamide acetate
Inchi Code
1S/C54H81N13O14.C2H4O2/c1-26(2)17-37(46(57)73)62-49(76)38(18-27(3)4)63-51(78)40(20-31-13-15-33(70)16-14-31)61-44(72)24-59-47(74)29(7)60-53(80)42(25-68)66-52(79)41(22-43(56)71)64-50(77)39(19-28(5)6)65-54(81)45(30(8)69)67-48(75)35(55)21-32-23-58-36-12-10-9-11-34(32)36;1-2(3)4/h9-16,23,26-30,35,37-42,45,58,68-70H,17-22,24-25,55H2,1-8H3,(H2,56,71)(H2,57,73)(H,59,74)(H,60,80)(H,61,72)(H,62,76)(H,63,78)(H,64,77)(H,65,81)(H,66,79)(H,67,75);1H3,(H,3,4)/t29-,30+,35-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,45-;/m0./s1
InChI Key
CRUYGIUEGQEVCV-DQGGFSSQSA-N
保管温度
-80/-20
Purity
99.76%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
4
Physical Form
solid
Product Link
https://www.targetmol.com/compound/AR-M 1896 Acetate
MSDS
https://www.targetmol.com/compound/AR-M 1896 Acetate
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)