Merck
TA9H94533608
Targetmol Chemicals Inc.
1-Methylinosine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
282.26
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
9-((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-1-methyl-1,9-dihydro-6H-purin-6-one
Inchi Code
1S/C11H14N4O5/c1-14-3-13-9-6(10(14)19)12-4-15(9)11-8(18)7(17)5(2-16)20-11/h3-5,7-8,11,16-18H,2H2,1H3/t5-,7-,8-,11-/m1/s1
InChI Key
WJNGQIYEQLPJMN-IOSLPCCCSA-N
保管温度
-80/-20
Purity
98.13%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
4
Physical Form
solid
Product Link
https://www.targetmol.com/compound/1-Methylinosine
MSDS
https://www.targetmol.com/compound/1-Methylinosine
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)