Merck
TA9H93CFC21D
Targetmol Chemicals Inc.
Glomeratose A
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
562.52
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
(2S,3S,4R,5R)-4-hydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)-2-(((2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)tetrahydrofuran-3-yl (E)-3-(3,4,5-trimethoxyphenyl)acrylate
Inchi Code
1S/C24H34O15/c1-33-12-6-11(7-13(34-2)21(12)35-3)4-5-16(28)37-22-18(30)15(9-26)38-24(22,10-27)39-23-20(32)19(31)17(29)14(8-25)36-23/h4-7,14-15,17-20,22-23,25-27,29-32H,8-10H2,1-3H3/b5-4+/t14-,15-,17-,18-,19+,20-,22+,23-,24+/m1/s1
InChI Key
PQHNJDATPYXLIX-JKCNAQEDSA-N
保管温度
-80/-20
Purity
99.67%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
4
Physical Form
solid
Product Link
https://www.targetmol.com/compound/Glomeratose A
MSDS
https://www.targetmol.com/compound/Glomeratose A
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)