Merck
SY3H99996304
Synthonix Corporation
6-chloro-8-methoxy-2-methylimidazo[1,2-b]pyridazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
197.62
MDL番号:
Iupac Name
6-chloro-8-methoxy-2-methylimidazo[1,2-b]pyridazine
Inchi Code
1S/C8H8ClN3O/c1-5-4-12-8(10-5)6(13-2)3-7(9)11-12/h3-4H,1-2H3
InChI Key
VEEUQXDMHYXDEB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/80529.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/80529.html