Merck
SY3H998DB5D7
Synthonix Corporation
6-ethoxypyrimidin-4-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
139.16
MDL番号:
Iupac Name
6-ethoxy-4-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C6H9N3O/c1-2-10-6-3-5(7)8-4-9-6/h3-4H,2H2,1H3,(H2,7,8,9)
InChI Key
UQLUVBGBWSHZDK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
99%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/78347.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/78347.html