Merck
SY3H990F9188
Synthonix Corporation
2-Formyl-4-(tributylstannyl)thiazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
402.19
MDL番号:
Iupac Name
4-(tributylstannyl)-1,3-thiazole-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C4H2NOS.3C4H9.Sn/c6-3-4-5-1-2-7-4;3*1-3-4-2;/h2-3H;3*1,3-4H2,2H3;
InChI Key
SWNXZUKRZWHDGZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/2457.html
ピクトグラム
Skull and crossbonesExclamation markEnvironment
Signal Word
Danger
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/2457.html