Merck
SY3H98B97CFC
Synthonix Corporation
Methyl 1-(Trimethylsilyl)cyclopropanecarboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
172.3
MDL番号:
Iupac Name
methyl 1-(trimethylsilyl)cyclopropane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H16O2Si/c1-10-7(9)8(5-6-8)11(2,3)4/h5-6H2,1-4H3
InChI Key
NTCUJDVDXGXHPE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75821.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75821.html