Merck
SY3H98B978E8
Synthonix Corporation
2,6-Dimethylocta-2,7-diene-1,6-diol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
170.25
MDL番号:
Iupac Name
(E)-2,6-dimethylocta-2,7-diene-1,6-diol
Inchi Code
1S/C10H18O2/c1-4-10(3,12)7-5-6-9(2)8-11/h4,6,11-12H,1,5,7-8H2,2-3H3/b9-6+
InChI Key
NSMIMJYEKVSYMT-RMKNXTFCSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/77177.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/77177.html