Merck
SY3H98B97749
Synthonix Corporation
4-Chloroquinazoline-2-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
189.6
MDL番号:
Iupac Name
4-chloro-2-quinazolinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C9H4ClN3/c10-9-6-3-1-2-4-7(6)12-8(5-11)13-9/h1-4H
InChI Key
STHFFVMWNKRMAQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/76857.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/76857.html