Merck
SY3H98B97635
Synthonix Corporation
2-Cyano-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic Acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
191.19
MDL番号:
Iupac Name
2-cyano-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C10H9NO3/c11-6-8(10(13)14)5-7-1-3-9(12)4-2-7/h1-4,8,12H,5H2,(H,13,14)
InChI Key
LGFZBEPKZGLLAC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/74300.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/74300.html