Merck
SY3H98B97605
Synthonix Corporation
2-chloro-4-(chloromethyl)pyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
163.01
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-4-(chloromethyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C5H4Cl2N2/c6-3-4-1-2-8-5(7)9-4/h1-2H,3H2
InChI Key
HNHVCSCFJSKSQK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/26764.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/26764.html